Läs mer
Alfa Aesar™ 4-Phenylsemicarbazide, 98+%
Produktkod. 11457256
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457256 25 g 25g
11364679 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11457256 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer B25578.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 537-47-3
Molekylformel C7H9N3O
Molekylvikt (g/mol) 151.169
MDL-nummer MFCD00007590
InChI-nyckel MOCKWYUCPREFCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylsemicarbazide, n-phenylhydrazinecarboxamide, 3-amino-1-phenylurea, hydrazinecarboxamide, n-phenyl, anilinoformylhydrazine, unii-bpu96sx57a, semicarbazide, 4-phenyl, bpu96sx57a, hydrazinecarboxanilide, anilinocarbonylhydrazine
PubChem CID 10837
IUPAC-namn 1-amino-3-phenylurea
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenylsemicarbazide
Smältpunkt 123°C to 125°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 511107
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,7312
Formel vikt 151.17
Procent renhet ≥98%