Läs mer
4-(phenylsulfanyl)phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(phenylsulfanyl)phenol |
| CAS | 5633-55-6 |
| Molekylformel | C12H10OS |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10OS/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,13H |
| LEDER | Oc1ccc(Sc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-phenylsulfanylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.27 |
| Formel vikt | 202.0452 |