Läs mer
4-(Phenylsulfonyl)thiophen-3-amine, ≥95%, Maybridge
Produktkod. 10394232
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10394232 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Produktkod. 10394232 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM01765DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Phenylsulfonyl)thiophen-3-amine
CAS 175201-60-2
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C10H9NO2S2
MDL-nummer MFCD00067914
Kvantitet 1 g
Synonym 4-phenylsulfonyl thiophen-3-amine, 4-benzenesulfonyl thiophen-3-amine, 4-phenylsulfonyl thiophene-3-amine, maybridge1_004632, 4-phenylsulfonyl-3-thienylamine, 4-benzenesulfonyl-3-thiophenamine, 3-thiophenamine,4-phenylsulfonyl
InChI-nyckel HYLCXPMYGZOANR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C2=CSC=C2N
IUPAC-namn 4-(benzenesulfonyl)thiophen-3-amine
Molekylvikt (g/mol) 239.307
PubChem CID 2778524
Formel vikt 239.32
Procent renhet 95%