Läs mer
4-Fenyltetrahydropyran-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10245904
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10245904 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10172754 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10245904 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69101DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 182491-21-0
Molekylformel C12H14O3
Molekylvikt (g/mol) 206.24
MDL-nummer MFCD00085758
InChI-nyckel BWHJLSRDMNLSET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid, 4-phenyltetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-phenyl-oxane-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylicacid, tetrahydro-4-phenyl, 4-carboxy-4-phenyloxane, 4-carboxy-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, 4-carboxytetrahydro-2h-pyran-4-yl benzene, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-carboxylicacid, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 4138553
IUPAC-namn 4-fenyloxan-4-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 206.24
Procent renhet 97%