Läs mer
(4-fenyltetrahydropyran-4-yl)metylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10265474
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10265474 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10022414 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10290255 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10265474 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69113CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 14006-32-7
Molekylformel C12H17NO
Molekylvikt (g/mol) 191.27
MDL-nummer MFCD02946795
InChI-nyckel IPYDNTFWMDEOBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyloxan-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, c-4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyloxan-4-yl methanamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-4-phenyl, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-methylamine
PubChem CID 6483779
LEDER NCC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 1-(4-fenyloxan-4-yl)metanamin
Formel vikt 191.27
Procent renhet 95%