Läs mer
(4-fenyltetrahydropyran-4-yl)metylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10290255
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10290255 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10265474 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10022414 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10290255 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69113DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 14006-32-7
Molekylformel C12H17NO
Molekylvikt (g/mol) 191.27
MDL-nummer MFCD02946795
InChI-nyckel IPYDNTFWMDEOBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyloxan-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, c-4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyloxan-4-yl methanamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-4-phenyl, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-methylamine
PubChem CID 6483779
LEDER NCC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn (4-fenyloxan-4-yl)metanamin
Formel vikt 191.27
Procent renhet 95%