Läs mer
4-(Phenylthio)-1,2-benzenediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Phenylthio)-1,2-benzenediamine |
| CAS | 43156-48-5 |
| Molekylformel | C12 H12 N2 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,2-Diamino-4-phenylthiobenzene, 4-Phenylsulfenyl-o-phenylenediamine, 4-Thiophenoxy-1,2-phenylenediamine, 5-(Phenylthio)-1,2-benzenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2S/c13-11-7-6-10(8-12(11)14)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,13-14H2 |
| LEDER | Nc1ccc(Sc2ccccc2)cc1N |
| IUPAC-namn | 4-phenylsulfanylbenzene-1,2-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.3 |
| Formel vikt | 216.0721 |