missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(Phenylthio)benzyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Phenylthio)benzyl Alcohol |
| CAS | 6317-56-2 |
| Molekylformel | C13H12OS |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4-(Phenylthio)benzenemethanol, NSC 43060 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12OS/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H,10H2 |
| LEDER | OCc1ccc(Sc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | (4-phenylsulfanylphenyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.3 |
| Formel vikt | 216.0609 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?