Läs mer
4-fenylurazol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11329963
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329963 5 g 5g
11339963 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329963 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00255.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15988-11-1 | C8H7N3O2 | 177.163 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15988-11-1
Molekylformel C8H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 177.163
MDL-nummer MFCD00005226
InChI-nyckel GOSUFRDROXZXLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylurazole, urazole, 4-phenyl, 1,2,4-triazolidine-3,5-dione, 4-phenyl, bicarbamimide, n-phenyl, 4-phenyl urazole, 4-phenylurazol, 4-phenyl-urazole, acmc-1c52y, ksc297q5n
PubChem CID 85229
IUPAC-namn 4-fenyl-1,2,4-triazolidin-3,5-dion
LEDER C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)NNC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenylurazole
Smältpunkt 206°C to 210°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 163361
Formel vikt 177.16
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.