Läs mer
4α -Phorbol-12-Myristat-13-acetat, 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11474252 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474252 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 11474252 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215898205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12490.00 SEK
    11894.64 SEK / 5mg
    Save 595.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Möjligt cancerframkallande
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4α-Phorbol-12-Myristate-13-acetate
CAS 63597-44-4
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99%
Molekylformel C36H56O8
MDL-nummer MFCD00153860
Kvantitet 5 mg
Synonym 4alpha-phorbol 12-myristate 13-acetate, phorbol-12-myristate-13-acetate, pma, 4alpha-pma, 4alpha-tpa, .alpha.-tpa, 4.alpha.-tpa, 4alpha-phorbol-12-myristate-13-acetate, 4, a-pma, acetoxy-dihydroxy-hydroxymethyl-tetramethyl-oxo-? yl tetradecanoate
InChI-nyckel PHEDXBVPIONUQT-LQLWEASQSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O
IUPAC-namn (1S,2S,6S,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(acetyloxi)-1,6-dihydroxi-8-(hydroximetyl)-4,12,12,15-tetrametyl-5-oxotetracyklo[8.5.0.02,6,013]-1-1-kadien-1-1, 1-4 tetradekanoat
Molekylvikt (g/mol) 616.84
PubChem CID 122634
Formel vikt 616.8