Läs mer
4α -Phorbol 12-Myristat 13-Acetat, MP Biomedicals™
Produktkod. 15937285 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15937285 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 15937285 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0218388205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2335.00 SEK
    2220.03 SEK / 5mg
    Save 114.97 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Synonym: Phorbol 12-Myristat 13-Acetate, 12-O-Tetradecanoylphorbol-13-Acetate, Tetradecanoylphorbol Acetate
Negativ kontroll för forbolesteraktivering av proteinkinas C.
Specifikationer
CAS 63597-44-4
Kvantitet 5 mg
Fysisk form Fast
Renhet ≥99 %
Om inte annat anges är ™MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.