missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Phospho D-Erythronate, TRC

Produktkod. 17932735
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17932735 10 mg
17902225 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17932735 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP35500010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 57229-25-1
Molekylformel C4H9O8P
Molekylvikt (g/mol) 216.08
Synonym (2R,3R)-2,3-Dihydroxy-4-(phosphonooxy)butanoic Acid, [R-(R*,R*)]-2,3-Dihydroxy-4-(phosphonooxy)butanoic Acid;
LEDER C([C@H]([C@H](C(=O)O)O)O)OP(=O)(O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Phospho D-Erythronate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C4H9O8P/c5-2(3(6)4(7)8)1-12-13(9,10)11/h2-3,5-6H,1H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)/t2-,3-/m1/s1
Formel vikt 216.0035
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.