Läs mer
4-Phthalimido-2-butyne, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10519813 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10519813 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10519813 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 382150010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 113439-83-1
Molekylformel C12H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 199.21
MDL-nummer MFCD00160830
InChI-nyckel COPWPECHFWIYSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-butynyl phthalimide, 2-but-2-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, 2-but-2-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, acmc-1bscb, 1-phthalimido-2-butyne, 4-phthalimido-2-butyne, 2-2-butynyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-butyn-1-yl
PubChem CID 8063352
IUPAC-namn 2-(but-2-yn-1-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
LEDER CC#CCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phthalimido-2-butyne
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 217.0°C to 218.0°C
Färg White to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 199.21
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Phthalimido-2-butyne
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.