Läs mer
4-Ftalimidobrunsyra, TRC
Produktkod. 30388132
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30388132 100 mg
30376896 250 mg
30371305 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30388132 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD486408100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3130-75-4
Molekylformel C12H11NO4
Molekylvikt (g/mol) 233.22
Synonym 4-Phthalimidoylbutyric Acid, N-Phthalyl-gamma-aminobutyric Acid, NSC 119133, Phthaloyl gamma-Aminobutyric Acid, gamma-Phthalimidobutyric Acid, 1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-butanoic Acid, 4-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic Acid, 4-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)butyric Acid, 4-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)butanoic Acid, 4-Phthalimidobutanoic Acid
LEDER OC(=O)CCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phthalimidobutyric Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H11NO4/c14-10(15)6-3-7-13-11(16)8-4-1-2-5-9(8)12(13)17/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,14,15)
Formel vikt 233.0688