Läs mer
4-Picoline, 98 %
Produktkod. 10317243 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10317243 250 mL Glasflaska 250ml
10021710 1 L Glasflaska 1 L
10502284 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10317243 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 157602500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.00 SEK
    358.65 SEK / 250ml
    Save 48.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 108-89-4 | C6H7N | 93,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-89-4
Molekylformel C6H7N
Molekylvikt (g/mol) 93.13
MDL-nummer MFCD00006440
InChI-nyckel FKNQCJSGGFJEIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-picoline, pyridine, 4-methyl, p-picoline, gamma-picoline, p-methylpyridine, 4-methyl-pyridine, gamma-methylpyridine, unii-tjd6v9sso7, .gamma.-picoline, 4-mepy
PubChem CID 7963
ChEBI CHEBI:32547
IUPAC-namn 4-metylpyridin
LEDER CC1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Picoline
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 2,4 °C
Färg Gult
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Kokpunkt 145 °C
Flampunkt 39 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5040 till 1,506
Kvantitet 250 mL
Beilstein 20, 240
Merck Index 15, 7514
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol och eter
Formel vikt 93.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Picoline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Picoline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.