Läs mer
4-Picoline N-oxide, 98%
Produktkod. 11305079
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11305079 25 g 25g
11315079 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11305079 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17330.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1003-67-4 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1003-67-4
Molekylformel C6H7NO
Molekylvikt (g/mol) 109.13
MDL-nummer MFCD00006210
InChI-nyckel IWYYIZOHWPCALJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-picoline-n-oxide, 4-picoline n-oxide, 4-methylpyridine n-oxide, 4-methylpyridine 1-oxide, pyridine, 4-methyl-, 1-oxide, 4-picoline 1-oxide, 4-picoline, 1-oxide, gamma-picoline n-oxide, gamma-picoline 1-oxide, 4-methylpyridin-1-ium-1-olate
PubChem CID 13857
LEDER CC1=CC=[N+]([O-])C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Picoline N-oxide
Smältpunkt 182°C to 185°C
Kokpunkt 152°C (11 mmHg)
Flampunkt 149°C (300°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 106329
Känslighet Hygroscopic
IUPAC-namn 4-metyl-l-oxidopyridin-l-ium
Formel vikt 109.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.