Läs mer
4-Picoline-N-oxid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Picoline-N-oxide |
| CAS | 1003-67-4 |
| Molekylformel | C6H7NO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Picoline N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3 |
| LEDER | Cc1cc[n+]([O-])cc1 |
| IUPAC-namn | 4-metyl-1-oxidopyridin-1-ium |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.13 |
| Formel vikt | 109.0528 |