Läs mer
4-(Piperazin-1-yl)-6-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-(Piperazin-1-yl)-6-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19N5/c1-2-6-16(5-1)11-9-12(15-10-14-11)17-7-3-13-4-8-17/h9-10,13H,1-8H2 |
| Formel vikt | 233.164 |