Läs mer
4-Piperazin-1-yl-furo[3,2-c]pyridin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10593303
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10593303 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10209882 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10593303 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07255DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 81078-84-4
Molekylformel C11H13N3O
Molekylvikt (g/mol) 203.245
MDL-nummer MFCD06411551
InChI-nyckel LUIZVTKJWSGSPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperazin-1-yl furo 3,2-c pyridine, 4-piperazin-1-yl-furo 3,2-c pyridine, 1-furo 3,2-c pyridin-4-yl piperazine, furo 3,2-c pyridine, 4-1-piperazinyl, pubchem17312, d04vxp, 4-piperazinylfurano 3,2-c pyridine, 4-piperazin-1-ylfuro 3,2-c pyridine, 1-4-furo 3,2-c pyridinyl piperazine, 4-1-piperazinyl furo 3,2-c pyridine
PubChem CID 2794808
IUPAC-namn 4-piperazin-l-ylfuro[3,2-c]pyridin
LEDER C1CN(CCN1)C2=NC=CC3=C2C=CO3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Piperazin-1-yl-furo[3, 2-c]pyridine
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 203.24
Procent renhet 95%