missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Piperazin-1-yl-quinoline Dihydrochloride, TRC

Produktkod. 30423124
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423124 25 mg
30419182 250 mg
30420537 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30423124 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP47544825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1350361-89-5
Molekylformel C13H15N3.2[HCl]
Molekylvikt (g/mol) 286.2
Synonym Quinoline, 4-(1-piperazinyl)-, hydrochloride (1:2) (ACI), 4-Piperazin-1-yl-quinoline dihydrochloride, 4-(1-Piperazinyl)quinoline dihydrochloride, 4-(Piperazin-1-yl)quinoline dihydrochloride
IUPAC-namn 4-piperazin-1-ylquinoline;dihydrochloride
LEDER Cl.Cl.C1CN(CCN1)c2ccnc3ccccc23

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Piperazin-1-yl-quinoline Dihydrochloride
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H15N3.2ClH/c1-2-4-12-11(3-1)13(5-6-15-12)16-9-7-14-8-10-16;;/h1-6,14H,7-10H2;2*1H
Formel vikt 285.08
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.