Läs mer
4-(piperazin-1-karbonyl)fenylboronsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10255264
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10255264 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10255264 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00050DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Piperazine-1-carbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester, hydrochloride
CAS 864754-07-4
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C17H25BN2O3
MDL-nummer MFCD06657704
Kvantitet 1 g
Synonym 4-piperazine-1-carbonyl phenylboronic acid, pinacol ester, piperazin-1-yl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanone, 4-piperazine-1-carbonyl phenylboronic acid pinacol ester, piperazin-1-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-methanone, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, amtb003, abbypharma ap-13-12359, methanone,1-piperazinyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl
InChI-nyckel OBWNKFAHYIGNHE-UHFFFAOYSA-N
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C(=O)N3CCNCC3
IUPAC-namn piperazin-1-yl-[4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]metanon
Molekylvikt (g/mol) 316.208
PubChem CID 17749913
Formel vikt 352.66
Procent renhet 97%