Läs mer
4-Piperazinoacetophenone, 94%
Produktkod. 10696552 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10696552 5 g Glass bottle 5g
10337910 25 g Glass bottle 25g
10532371 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10696552 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 159570050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 51639-48-6 | C12H16N2O | 204.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51639-48-6
Molekylformel C12H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 204.27
MDL-nummer MFCD00005962
InChI-nyckel KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-acetylphenyl piperazine, 1-4-piperazin-1-yl phenyl ethanone, 4'-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-ylphenyl ethanone, 4-piperazinoacetophenone, piperazin-4-ylacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl-ethanone, p-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl ethanone
PubChem CID 97269
IUPAC-namn 1-(4-piperazin-1-ylphenyl)ethanone
LEDER CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Piperazinoacetophenone
Namnnotering 94%
CAS Min % 92.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 107°C to 110°C
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 204.27
Procent renhet 94%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Piperazinoacetophenone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.