Läs mer
4-Piperidin-1-ylbensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10472654
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10472654 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10622515 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10245764 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10472654 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC33916DA
Kemiska identifierare
CAS 1204-85-9
Molekylformel C12H14N2
Molekylvikt (g/mol) 186.258
MDL-nummer MFCD02575368
InChI-nyckel ZEPXHFFGXQFUDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidin-1-yl benzonitrile, 4-1-piperidinyl benzonitrile, 4-piperidin-1-yl-benzonitrile, 4-piperidinobenzonitrile, benzonitrile,4-1-piperidinyl, 4-piperidylbenzenecarbonitrile, acmc-209a7n, 4-piperidin-1-ylbenzenecarbonitrile
PubChem CID 766771
IUPAC-namn 4-piperidin-1-ylbensonitril
LEDER C1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Piperidin-1-ylbenzonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 186.26
Procent renhet 97%