Läs mer
4-(piperidin-1-ylmetyl)bensaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10245564
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10245564 5 g 5g
10598053 250 mg 250mg
10128092 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10245564 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45504DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 471929-86-9
Molekylformel C13H17NO
Molekylvikt (g/mol) 203.285
InChI-nyckel WWBOSCKXPMBVLG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7164649
IUPAC-namn 4-(piperidin-1-ylmetyl)bensaldehyd
LEDER C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Synonym 4-piperidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1-piperidinylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidylmethyl benzaldehyde, 4-piperidinomethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-piperidinylmethyl
Formel vikt 203.28
Procent renhet 95%