Läs mer
4-(piperidin-1-ylmetyl)bensaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10598053
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10598053 250 mg 250mg
10128092 1 g 1g
10245564 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10598053 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45504CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 471929-86-9
Molekylformel C13H17NO
Molekylvikt (g/mol) 203.285
InChI-nyckel WWBOSCKXPMBVLG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7164649
IUPAC-namn 4-(piperidin-1-ylmetyl)bensaldehyd
LEDER C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-piperidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1-piperidinylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidylmethyl benzaldehyde, 4-piperidinomethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-piperidinylmethyl
Formel vikt 203.28
Procent renhet 95%