Läs mer
4-(Piperidin-1-ylmetyl)bensonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10371483
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10371483 1 g 1g
10066674 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10371483 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45516DA
Kemiska identifierare
CAS 727733-92-8
Molekylformel C13H16N2
Molekylvikt (g/mol) 200.285
MDL-nummer MFCD06796182
InChI-nyckel JOGVBKNLRQCYKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidin-1-ylmethyl benzonitrile, 1-4-cyanobenzyl piperidine, 4-piperidinomethyl benzonitrile, 4-piperidylmethyl benzenecarbonitrile, 4-piperidin-1-ylmethyl-benzonitrile, benzonitrile,4-1-piperidinylmethyl
PubChem CID 7537603
IUPAC-namn 4-(piperidin-1-ylmetyl)bensonitril
LEDER C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 200.28
Procent renhet 97%