Läs mer
[4-(Piperidin-1-ylmetyl)fenyl]metanol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10609564
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10609564 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10609564 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45509DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenyl]methanol
CAS 91271-62-4
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C13H19NO
MDL-nummer MFCD07772863
Kvantitet 1 g
Synonym 4-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-piperidylmethyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidin-1-yl methyl benzyl alcohol, benzenemethanol, 4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidin-1-yl methyl phenyl methanol
InChI-nyckel SQWKPHFBCVNPGU-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)CO
IUPAC-namn [4-(piperidin-1-ylmetyl)fenyl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 205.301
PubChem CID 7162041
Formel vikt 205.3
Procent renhet 95%