Läs mer
4-Piperidine-d9-carboxylic Acid, CDN
Produktkod. 30322902
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30322902 0.25 g -
30311572 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30322902 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND63350.25G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isonipecotic Acid D9
CAS 1219798-43-2
Molekylformel C6 D9 H2 N O2
Kvantitet 0.25 g
Synonym 4-Piperidine-2,2,3,3,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid, 4-Piperidine-d9-carboxylic acid, Isonipecotic acid-d9, 4-Carboxypiperidine-2,2,3,3,4,5,5,6,6-d9, Isonipecotinic-d9 acid
InChI formel InChI=1 S/C6H11NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h5,7 H,1-4H2,(H,8,9)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5 D
LEDER [2 H]C1([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C(=O)O)C1([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,5,5,6,6-nonadeuteriopiperidine-4-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 138.2125
Formel vikt 138.1355 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.