Läs mer
4-Piperidineethanol, 97%
Produktkod. 10355851 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10355851 10 g Glasflaska 10g
10307241 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10355851 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 263650100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 622-26-4 | C7H16NO | 130.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 622-26-4
Molekylformel C7H16NO
Molekylvikt (g/mol) 130.21
MDL-nummer MFCD00006008
InChI-nyckel LDSQQXKSEFZAPE-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-piperidineethanol, 2-piperidin-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl piperidine, 2-piperidin-4-yl ethan-1-ol, 4-piperidine ethanol, piperidine-4-ethanol, 4-ethanolpiperidine, 2-4-piperidyl ethanol, 2-piperidin-4-yl-ethanol, 4-hydroxyethyl-piperidine
PubChem CID 73953
LEDER OCCC1CC[NH2+]CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Piperidineethanol
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 45.0°C to 50.0°C
Kokpunkt 131.0°C to 136.0°C (17.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4902
Kvantitet 10 g
Beilstein 21, 4
IUPAC-namn 4-(2-hydroxietyl)piperidin-1-ium
Formel vikt 129.19
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Piperidineethanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.