Läs mer
4-piperidinmetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11384845
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384845 25 g 25g
11374845 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384845 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17964.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6457-49-4 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6457-49-4
Molekylformel C6H13NO
Molekylvikt (g/mol) 115.176
MDL-nummer MFCD00174228
InChI-nyckel XBXHCBLBYQEYTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidinemethanol, 4-hydroxymethyl piperidine, 4-piperidylmethanol, 4-hydroxymethylpiperidine, piperidin-4-yl methanol, piperidin-4-yl-methanol, piperidine-4-methanol, 4-piperidylmethan-1-ol, 4-piperidine methanol, 4-piperidyl carbinol
PubChem CID 420771
IUPAC-namn piperidin-4-ylmetanol
LEDER C1CNCCC1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Piperidinemethanol
Smältpunkt 57°C to 61°C
Densitet 0.997
Kokpunkt 118°C to 120°C (10 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Amine-like
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 103071
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 115.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.