Läs mer
4-Piperidinemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Piperidinemethanol |
| CAS | 6457-49-4 |
| Molekylformel | C6H13NO |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | (4-Piperidinyl)methanol, (4-Piperidyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)piperidine, 4-Piperidine-1-methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h6-8H,1-5H2 |
| LEDER | OCC1CCNCC1 |
| IUPAC-namn | piperidin-4-ylmethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.17 |
| Formel vikt | 115.0997 |