Läs mer
4-piperidinoanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10171102
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10171102 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10782073 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10536884 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10171102 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB05830DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 2359-60-6
Molekylformel C11H16N2
Molekylvikt (g/mol) 176.263
MDL-nummer MFCD00051688
InChI-nyckel TVOSOIXYPHKEAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidinoaniline, 4-piperidin-1-yl-phenylamine, 4-piperidin-1-yl aniline, 4-1-piperidinyl aniline, 1-4-aminophenyl piperidine, benzenamine, 4-1-piperidinyl, n-4-aminophenyl piperidine, 4-1-piperidyl aniline, 4-1-piperidino aniline, 4-piperidylphenylamine
PubChem CID 413501
IUPAC-namn 4-piperidin-1-ylanilin
LEDER C1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Piperidinoaniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 176.26
Procent renhet 97%