Läs mer
4-piperidinoanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2702138
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
Produktkod. 10171102
Brand: Thermo Scientific Maybridge BTB05830DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 2359-60-6
Molekylformel C11H16N2
Molekylvikt (g/mol) 176.263
MDL-nummer MFCD00051688
InChI-nyckel TVOSOIXYPHKEAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidinoaniline, 4-piperidin-1-yl-phenylamine, 4-piperidin-1-yl aniline, 4-1-piperidinyl aniline, 1-4-aminophenyl piperidine, benzenamine, 4-1-piperidinyl, n-4-aminophenyl piperidine, 4-1-piperidyl aniline, 4-1-piperidino aniline, 4-piperidylphenylamine
PubChem CID 413501
IUPAC-namn 4-piperidin-1-ylanilin
LEDER C1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Piperidinoaniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 176.26
Procent renhet 97%