Läs mer
4-Piperidinobensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10138142
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10138142 250 mg 250mg
10026112 1 g 1g
10168794 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10138142 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC33901CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 22090-24-0
Molekylformel C12H14NO2
Molekylvikt (g/mol) 204.25
MDL-nummer MFCD00587602
InChI-nyckel DGJNUESQBVPXAY-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 764599
IUPAC-namn 4-piperidin-1-ylbensoesyra
LEDER [O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Piperidinobenzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-piperidin-1-yl-benzoic acid, 4-piperidin-1-yl benzoic acid, 4-piperidinobenzoic acid, 4-piperidinobenzenecarboxylic acid, benzoic acid, 4-1-piperidinyl, 1-4-carboxyphenyl piperidine, 4-1-piperidinyl benzoic acid, benzoic acid,4-1-piperidinyl, 4-piperidylbenzoic acid, cambridge id 5267560
Formel vikt 205.26
Procent renhet 97%