Läs mer
4-Piperidinobensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10168794
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10168794 5 g 5g
10138142 250 mg 250mg
10026112 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10168794 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC33901DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 22090-24-0
Molekylformel C12H14NO2
Molekylvikt (g/mol) 204.25
MDL-nummer MFCD00587602
InChI-nyckel DGJNUESQBVPXAY-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 764599
IUPAC-namn 4-piperidin-1-ylbensoesyra
LEDER [O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Piperidinobenzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Synonym 4-piperidin-1-yl-benzoic acid, 4-piperidin-1-yl benzoic acid, 4-piperidinobenzoic acid, 4-piperidinobenzenecarboxylic acid, benzoic acid, 4-1-piperidinyl, 1-4-carboxyphenyl piperidine, 4-1-piperidinyl benzoic acid, benzoic acid,4-1-piperidinyl, 4-piperidylbenzoic acid, cambridge id 5267560
Formel vikt 205.26
Procent renhet 97%