Läs mer
4-(piperidinometyl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10760564
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10760564 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10026202 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10516524 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10760564 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45501CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 159691-33-5
Molekylformel C13H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 219.284
InChI-nyckel RNCCMTVMMFUIKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidin-1-ylmethyl benzoic acid, 4-piperidin-1-ylmethyl-benzoic acid, benzoic acid,4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidylmethyl benzoic acid, 4-piperidinomethyl benzoic acid, 4-piperidin-1-yl methyl benzoic acid
PubChem CID 1092975
IUPAC-namn 4-(piperidin-1-ylmetyl)bensoesyra
LEDER C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Piperidinomethyl)benzoic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 219.28
Procent renhet 97%