Läs mer
(4-piperidinfenyl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10286242
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10286242 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10194144 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10286242 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC33913DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 214759-73-6
Molekylformel C12H18N2
Molekylvikt (g/mol) 190.29
MDL-nummer MFCD06659080
InChI-nyckel WROBJEHXMLQDQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidinophenyl methylamine, 4-piperidin-1-yl phenyl methanamine, 4-piperidinobenzylamine, 4-piperidin-1-yl-benzylamine, 1-4-piperidin-1-yl phenyl methanamine, 4-piperidin-1yl benzylamine, 4-piperidin-1ylphenyl methylamine, 4-piperidylphenyl methylamine, 4-1-piperidyl phenyl methanamine
PubChem CID 2795551
IUPAC-namn (4-piperidin-1-ylfenyl)metanamin
LEDER NCC1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Piperidinophenyl)methylamine
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 190.29
Procent renhet 97%