Läs mer
4-Piperidinopiperidine-1-carbonyl Chloride, TRC
Produktkod. 30412637
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30412637 5 g
1 options
Produktkod. 30412637 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP4821005G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Piperidinopiperidine-1-carbonyl Chloride
CAS 103816-19-9
Molekylformel C11 H19 Cl N2 O
Kvantitet 5 g
Synonym [1,4'-Bipiperidine]-1'-carbonyl Chloride, 1,4'-Bipiperidinyl-1'-carbonyl chloride, 1-Chlorocarbonyl-4-piperidinopiperidine, 4-Piperidinopiperidine-1-carbonyl chloride
InChI formel InChI=1S/C11H19ClN2O/c12-11(15)14-8-4-10(5-9-14)13-6-2-1-3-7-13/h10H,1-9H2
LEDER ClC(=O)N1CCC(CC1)N2CCCCC2
IUPAC-namn 4-piperidin-1-ylpiperidine-1-carbonyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 230.73
Formel vikt 230.1186