Läs mer
4-Piperidinopiperidine, 95%, Tech., Thermo Scientific™
Produktkod. 10531421 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10531421 10 g Glass bottle 10g
10133111 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10531421 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 165450100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chemical Identifiers
CAS 4897-50-1
Molekylformel C10H20N2
Molekylvikt (g/mol) 168.28
MDL-nummer MFCD00006475
InChI-nyckel QDVBKXJMLILLLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidinopiperidine, 1,4'-bipiperidine, 4-piperidino-piperidine, 1,4'-bipiperidyl, 4-1-piperidinyl piperidine, 1,4' bipiperidinyl, 4-piperidin-1-yl piperidine, 1,4-bipiperidine, 1-piperidin-4-yl piperidine, 4-piperidin-1-ylpiperidine
PubChem CID 78607
ChEBI CHEBI:40117
IUPAC-namn 1-piperidin-4-ylpiperidine
LEDER C1CCN(CC1)C2CCNCC2
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Piperidinopiperidine
Namnnotering tech., 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 62.0°C to 67.0°C
Färg Brown-Yellow to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 10 g
Formel vikt 168.28
Procent renhet 95%
Kvalitet Technical
Fysisk form Crystalline Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Piperidinopiperidine
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.