Läs mer
4-(Piperidinosulfonyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10305402
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10305402 1 g 1g
10361815 5 g 5g
10541513 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10305402 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00817DA
Kemiska identifierare
CAS 6336-68-1
Molekylformel C11H16N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 240.32
MDL-nummer MFCD00276969
InChI-nyckel ZTTBIWZAAMPNBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidin-1-ylsulfonyl aniline, 4-1-piperidinylsulfonyl aniline, 4-piperidine-1-sulfonyl aniline, 4-piperidinosulfonyl aniline, 4-piperidine-1-sulfonyl-phenylamine, 4-piperidylsulfonyl phenylamine, maybridge1_000153, cambridge id 5358277, acmc-1bh47, p-piperidinylsulfonyl phenylamine
PubChem CID 236648
IUPAC-namn 4-piperidin-1-ylsulfonylanilin
LEDER NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Piperidinosulfonyl)aniline
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 240.33
Procent renhet 97%