Läs mer
Gilac™ 4 Pivot Wheel Dolly
Inkluderar:
Hjulhus i rostfritt stål
Hjulhus i stål
Hjulhus i stål, 2 bromsar
Färg:
Blått
Gult
Svart
Beskrivning
- Universal docka på hjul.
- Utmärkt stabilitet och stor manövrerbarhet tack vare sina 4 kullagermonterade drivhjul.
- 250 kg lastkapacitet.
- Enastående kvalitet, överträffar vanliga industristandarder.
- ABS-insprutad bas med solid ram garanterar oöverträffad hållbarhet.
- 100 mm diameter svarta PP hjul.
- GILAC avtagbar dragstång finns tillgänglig (som tillval).
- Kompatibel med alla GILAC 600 x 400 och 400 x 300 mm behållare och lådor.
- Dolly finns även i svart ABS-PC (G170144).
- Gaffel i rostfritt stål rekommenderas i fuktiga miljöer (inga skador på lagren även i närvaro av vatten).
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Dolly |
| Håller | Behållare och lådor |
| Bärande kapacitet (engelska) | 551 lb. |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 250 kg |
| Material | ABS-plast, förkromat stål |
| Hjuldiameter (metrisk) | 100 mm |
| Färg | Svart |
| Inkluderar | Hjulhus i stål |