Läs mer
Gilac™ 4 Pivot Wheel Dolly
Product Code. 17988391
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Inkluderar:
Hjulhus i rostfritt stål
Hjulhus i stål
Hjulhus i stål, 2 bromsar
Färg:
Blått
Gult
Svart
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Inkluderar Färg
17988391 Hjulhus i stål, 2 bromsar Svart
17908511 Hjulhus i stål Gult
17908401 Hjulhus i stål Svart
17908791 Hjulhus i stål Blått
17968491 Hjulhus i rostfritt stål Svart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
Product Code. 17988391 missing translation for 'mfr' Gilac™ missing translation for 'supplierNo' G170144
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
View all promotions
Beräknad leverans: 09-11-2026
4 Pivoting Wheel Dolly drar nytta av utmärkt stabilitet och stor manövrerbarhet tack vare sina 4 kullagermonterade drivhjul.
  • Universal docka på hjul.
  • Utmärkt stabilitet och stor manövrerbarhet tack vare sina 4 kullagermonterade drivhjul.
  • 250 kg lastkapacitet.
  • Enastående kvalitet, överträffar vanliga industristandarder.
  • ABS-insprutad bas med solid ram garanterar oöverträffad hållbarhet.
  • 100 mm diameter svarta PP hjul.
  • GILAC avtagbar dragstång finns tillgänglig (som tillval).
  • Kompatibel med alla GILAC 600 x 400 och 400 x 300 mm behållare och lådor.
  • Dolly finns även i svart ABS-PC (G170144).
  • Gaffel i rostfritt stål rekommenderas i fuktiga miljöer (inga skador på lagren även i närvaro av vatten).
Specifications
Typ Dolly
Håller Behållare och lådor
Bärande kapacitet (engelska) 551 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 250 kg
Material ABS-plast, förkromat stål
Hjuldiameter (metrisk) 100 mm
Färg Svart
Inkluderar Hjulhus i stål, 2 bromsar