Läs mer
Gilac™ 4 Pivot Wheel Dolly
Produktkod. p-200009593
Inkluderar:
Hjulhus i rostfritt stål
Hjulhus i stål
Hjulhus i stål, 2 bromsar
Färg:
Blått
Gult
Svart
Produktkod. 17908511
Brand: Gilac™ G170114
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
4 Pivoting Wheel Dolly drar nytta av utmärkt stabilitet och stor manövrerbarhet tack vare sina 4 kullagermonterade drivhjul.
  • Universal docka på hjul.
  • Utmärkt stabilitet och stor manövrerbarhet tack vare sina 4 kullagermonterade drivhjul.
  • 250 kg lastkapacitet.
  • Enastående kvalitet, överträffar vanliga industristandarder.
  • ABS-insprutad bas med solid ram garanterar oöverträffad hållbarhet.
  • 100 mm diameter svarta PP hjul.
  • GILAC avtagbar dragstång finns tillgänglig (som tillval).
  • Kompatibel med alla GILAC 600 x 400 och 400 x 300 mm behållare och lådor.
  • Dolly finns även i svart ABS-PC (G170144).
  • Gaffel i rostfritt stål rekommenderas i fuktiga miljöer (inga skador på lagren även i närvaro av vatten).
Specifikationer
Typ Dolly
Håller Behållare och lådor
Bärande kapacitet (engelska) 551 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 250 kg
Material ABS-plast, förkromat stål
Hjuldiameter (metrisk) 100 mm
Färg Gult
Inkluderar Hjulhus i stål