Läs mer
Fisherbrand™ Akryl 4-fack dispenseringskärl
Produktkod. 11784834 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Genomskinlig
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11784834 Genomskinlig Varje
1 options
Produktkod. 11784834
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 SEK
    882.14 SEK / Paket med 1
    Save 157.86 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll extra labb- och kontorsartiklar lättillgängliga. Fisherbrand™ Utmatningskärl i akryl har stora öppningar med gångjärnslock för enkel fyllning och dispensering. De robusta genomskinliga kärlen gör det enkelt att övervaka inventeringen. Fyra fack hjälper till att organisera små delar.
  • Idealisk för pipettspetsar, rör, kopplingar, sprutfilter, septa och andra små laboratorie- och kontorsartiklar
  • Tillverkad av 3 mm tjock, genomskinlig akryl för en överblick av lagerövervakning
  • Gångjärnsförsedda lock över generösa öppningar för snabb fyllning och dispensering
  • Fyra fack hjälper till att organisera och kategorisera föremål
  • Flip-top-överdrag håller produkterna säkra och dammfria
  • Inkluderar halkfria gummifötter
Specifikationer
Typ Förvaringsbehållare
Material Akryl
Färg Genomskinlig
Kvantitet 1 vardera
Längd (metrisk) 278 mm
Bredd (metrisk) 158 mm
Höjd (metrisk) 217 mm