Läs mer
Labconco 4-portars manifold för CT-seriens frystork
Produktkod. 31703094 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
31703094 -50 °C
1 options
Produktkod. 31703094 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 7232800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13325.00 SEK
    10277.11 SEK / Paket med 1
    Save 3047.89 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-01-2027
Manifold ger enkel anslutning för adaptrar och kolvar.
  • Manifold med fyra neoprenventiler med plastknoppar som rymmer båda 1/2 tum och 3/4 tum Adaptrar för anslutning av flaskan. För användning med Labconco CT-seriens frystorkar.
Specifikationer
Typ Torkmanifold
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) -50 °C
Material Rostfritt stål
Pluggtyp Allt förutom Nordamerika
Spänning 0/1 V