Läs mer
Labconco™ 4-ports grenrör för FreeZone™ Frystorkar
Produktkod. 15723549 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
1 L, 2,5 L, 4,5 L, 6 L, 8 L, 12 L eller 18 L FreeZone™ Frystorkar
Produktkod. För användning med (utrustning)
15723549 1 L, 2,5 L, 4,5 L, 6 L, 8 L, 12 L eller 18 L FreeZone™ Frystorkar
1 options
Produktkod. 15723549 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7201700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13325.00 SEK
    10600.58 SEK / Paket med 1
    Save 2724.42 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Rostfritt stålrör för användning med FreeZone™ Frystorkar inkluderar neoprenventiler med plastknoppar.
4-ports grenrör
  • Typ 304 grenrör i rostfritt stål
  • 4 neoprenventiler med plastknoppar rymmer både 1/2 tum och 3/4 tum adaptrar
  • För användning med 1 L, 2,5 L, 4,5 L, 6L, 8L, 12 L eller 18 L FreeZone Frystorkar
  • Frystork, glas och adaptrar krävs (ingår ej)
  • Inkluderar en låsstift
Specifikationer
Typ Torkfördelare
Antal hyllor 0
Material Rostfritt stål (304)
Antal hamnar 4
För användning med (utrustning) 1 L, 2,5 L, 4,5 L, 6 L, 8 L, 12 L eller 18 L FreeZone™ Frystorkar
Inkluderar 4 neoprenventiler med gjutna plastknoppar och 1 låsstift
Bredd (engelska) 8,6 tum
Höjd (engelska) 11,2 tum
Längd (engelska) 8,6 tum
Fraktvikt (engelska) 5.5 lb.
Vikt (engelska) 4 lb.