Läs mer
4-PPBP maleate, Tocris Bioscience™
Beskrivning
σ ligand and selective non-competitive antagonist at recombinant NR1a/2B NMDA receptors expressed in Xenopus oocytes.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-PPBP maleate |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 409.52 |
| Procent renhet | >99% |