missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Pregnen-17alpha-ol-3,20-dione-2,2,4,6,6,21,21,21-d8, CDN

Produktkod. 30315342
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30315342 0.01 g
30315259 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30315342 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND56500.01G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 17 A-Hydroxyprogesterone-D8 (2,2,4,6,6,21,21,21-D8)
CAS 850023-80-2
Molekylformel C21 2H8 H22 O3
Kvantitet 0.01 g
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione-2,2,4,6,6,21,21,21-d8, 17-hydroxy-, 17α-Hydroxyprogesterone-D8 (2,2,4,6,6,21,21,21-D8), 2,2,4,6,6,21,21,21-d8-17α-Hydroxyprogesterone
InChI formel InChI=1 S/C21H30O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12,16-18,24 H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1/i1D3,4D2,6D2,12 D
LEDER [2 H]C1=C2C([2 H])([2 H])C[C@@H]3 [C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3 CC[C@]4(O)C(=O)C([2 H])([2 H])[2 H])[C@@]2(C)CC([2 H])([2 H])C1=O
IUPAC-namn (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 R)-2,2,4,6,6-pentadeuterio-17-hydroxy-10,13-dimethyl-17-(2,2,2-trideuterioacetyl)-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvikt (g/mol) 338.51
Formel vikt 338.2697 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.