missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Pregnen-21-ol-3,20-dione-2,2,4,6,6,17alpha,21,21-d8, CDN

Produktkod. 30317731
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30317731 0.01 g
30318987 0.005 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30317731 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND57320.01G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Deoxy Corticosterone-d8
CAS 55487-63-3
Molekylformel C21 H22 D8 O3
Kvantitet 0.01 g
InChI formel InChI=1 S/C21H30O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h11,15-18,22 H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16-,17-,18+,20-,21-/m0/s1/i3D2,7D2,11 D,12D2,18 D
LEDER [2 H]C1=C2C([2 H])([2 H])C[C@@H]3 [C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3 CC[C@]4([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])O)[C@@]2(C)CC([2 H])([2 H])C1=O
IUPAC-namn (8 S,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-2,2,4,6,6,17-hexadeuterio-17-(2,2-dideuterio-2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvikt (g/mol) 338.51
Formel vikt 338.2697 g/mol
Procent renhet 96 atom % D, min 97% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.