missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Pregnen-21-ol-3,20-dione-2,2,4,6,6,17alpha,21,21-d8, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deoxy Corticosterone-d8 |
| CAS | 55487-63-3 |
| Molekylformel | C21 H22 D8 O3 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C21H30O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h11,15-18,22 H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16-,17-,18+,20-,21-/m0/s1/i3D2,7D2,11 D,12D2,18 D |
| LEDER | [2 H]C1=C2C([2 H])([2 H])C[C@@H]3 [C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3 CC[C@]4([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])O)[C@@]2(C)CC([2 H])([2 H])C1=O |
| IUPAC-namn | (8 S,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-2,2,4,6,6,17-hexadeuterio-17-(2,2-dideuterio-2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.51 |
| Formel vikt | 338.2697 g/mol |
| Procent renhet | 96 atom % D, min 97% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?